Learn More
Clocinnamox mesylate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18053782
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18053782 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18053782 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0898/2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Irreversible μ antagonist
Systemically active, irreversible μ-opioid receptor antagonist (apparent Ki values are 0.7, 1.9 and 5.7 nM for mouse μ, δ and κ receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clocinnamox mesylate
CAS 117332-69-1
Summenformel C30H33ClN2O7S
Menge 2 mg
Synonym clocinnamox mesylate, 14?-p-chlorocinnamoylamino-7,8-dihydro-n-cyclopropylmethylmorphinone mesylate
InChI-Schlüssel XAXNKAGAUFXFDO-TYMYTQEGSA-N
SMILES CS(=O)(=O)O.C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)NC(=O)C=CC7=CC=C(C=C7)Cl
IUPAC-Name (E)-N-[(4S,4aR,7aS,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-9-hydroxy-7-oxo-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a-yl]-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enamide;methanesulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 601.111
PubChem CID 133655490
Formelmasse 601.11
Reinheit (%) >98%