Learn More
Tocris Bioscience™ Clobenpropit dihydrobromide
Beschreibung
An extremely potent histamine H3 antagonist/inverse agonist (pA2=9.93). Also displays partial agonist activity at H4 receptors; induces eosinophil shape change with an EC50 of 3 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Chlorobenzyl)-S-[3-(4(5)-imidazolyl)propyl]isothiourea dihydrobromide |
| CAS | 145231-35-2 |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 100 mM in water |
| Ziel | Histamine H3 Receptor Antagonists |
| Summenformel | C14H17ClN4S0.2 HBr |
| Formelmasse | Observed MW: 470.65 |
| Reinheit | 99% |
Nur für Forschungszwecke