missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLK4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Artikelnummer. 15535711
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15535711 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15535711 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA538797

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene belongs to the CDC2-like protein kinase family. This protein kinase can interact with and phosphorylate the serine- and arginine-rich proteins, which are known to play an important role in the formation of spliceosomes, and thus may be involved in the regulation of alternative splicing. Studies in the Israeli sand rat Psammomys obesus suggested that the ubiquitin-like 5, a highly conserved ubiquitin-like protein, may interact with and regulate the activity of this kinase. Multiple alternatively spliced transcript variants have been observed, but the full-length natures of which have not yet been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CLK4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CLK4
Gen-Zugriffsnummer Q9HAZ1, O35493
Gen-Alias Protein serine threonine kinase Clk4, Dual specificity protein kinase CLK4, CDC like kinase 4
Gensymbole CLK4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide derived from the internal region of human CLK4
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12750, 57396
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.