Learn More
Invitrogen™ CLK3 Recombinant Human Protein
CLK3 is a dual-specificity protein kinase.
4170.00 CHF - 19600.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003983, T123S, G133S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Molekulargewicht 86kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15448573
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7367A
100μg
4170.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10432523
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV3985
1mg
19600.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CLK3 can interact with and cause the nuclear redistribution of SR proteins.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003983, T123S, G133S
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CLK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
86kDa
RUO - research use only
CLK3
Human
GST Tag
Frozen