Learn More
Invitrogen™ Human CLK2, GST Tag Recombinant Protein
CLK2 is a serine/threonine kinase that phosphorylates serine/arginine-rich proteins as related to controlling RNA splicing.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003983 |
---|---|
Gen-Alias | CLK2 |
Kinase-Familie | CLK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15428623
|
Invitrogen™
PR7747B |
100μg |
2610.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10443673
|
Invitrogen™
PV4279 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11533627
|
Invitrogen™
PV4201 |
10 μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CLK2 is thought to link cell cycle progression, apoptosis, and telomere length regulation.
Spezifikation
NP_003983 | |
CLK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
CLK2 | |
Human | |
GST Tag |