Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410100
455.87 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.35000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236293
  • 532.00 CHF / 3840 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert. Die Pipettenspitzen verfügen über einen innovativen ‘Snap-and-Seal’ Mechanismus, sodass sich die Spitzen mit geringem Kraftaufwand sicher aufsetzen lassen, was für mehr Effizienz und Vertrauen in Ihre Arbeit sorgt.
Hauptmerkmale:
  • ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen festhalten für eine vollständige Abdichtung
  • Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
  • ClipTip Pipettenspitzen rasten mit geringem Kraftaufwand bei leichtem Kontakt an der F1-ClipTip Pipette sicher ein.
Geringe Retention
  • Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
  • Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
  • Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
  • Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
  • Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung der F1-ClipTip Pipette erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette.
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 384 30, ohne Filter, nicht steril, Gestell
ohne Filter
Nicht autoklavierbar
4,4 cm
Standard 384
Violett
ClipTip™
30 μl
nicht steril
1,73 in.
Gestell
10 x 384 Spitzen/Einschub
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™, Thermo Scientific™ F1-ClipTip
PCR-fähig