Learn More
Memmert™ Kolbenclips
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
14 l-, 22 l-, 29 l-, 45 l-Bad
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 14 l-, 22 l-, 29 l-, 45 l-Bad |
| Typ | Klemme |
| Größe | Für 300 ml-Kolben; max. 6 Kolben |