Learn More
Fisherbrand™ Probenflaschenhalter
Die Clips eignen sich ideal zum einfachen Laden und Entfernen von Röhrchen mit einem Durchmesser von.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12318458
  • 8.98 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 03-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Röhrchen mit einem Durchmesser von 27 bis 30 mm
  • Lieferung in Einzelteilen
  • Das Zubehörsortiment kann ebenfalls autoklaviert werden und ermöglicht einfaches Laden und Entfernen der Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Klemme
Für Röhrchen 15 bis 17 mm