Learn More
Memmert™ Klammer für 100 mL Kolben
Klammer für 100 mL Kolben (12 Max. Kolben)
Marke:  Memmert™ WTB35B02692
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17160365
  • 25.65 CHF / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Max. Kolben siehe Skizze auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
WTB35
Klemme für 100 ml-Kolben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Klammer für 100 mL Kolben > WTB35