Learn More
Nickel Electro™ WATER BATH CIRCULAR ALUMINIUM WITH 2 HANDLES AND
Das Nickel Electro™ Clifton™ Edelstahl-Gasbad ist für den Einsatz mit Bunsenbrennern geeignet, die Deckelgröße kann durch Entfernen von Ringen variiert werden.
Marke:  Nickel Electro™ 1020G
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12708868
  • 66.83 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
07-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: CapacityMetric,HeightMetricExterior,ShippingWeightMetric,WidthMetricExterior
Requires : Material,ProductTypeSpecs,WarrantySpec
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für den Einsatz mit Heizplatte oder Bunsenbrenner
  • Der aus dem Bad erzeugte Dampf liefert eine effektive Quelle konstanter Wärme für Proben, die sonst durch eine offene Flamme thermisch beschädigt werden könnten.
  • Im Lieferumfang ist ein Satz Ringe enthalten, mit denen der Durchmesser der Badöffnung variiert werden kann.
  • Durch Entfernen konzentrischer Ringe können die Lochgrößen variiert werden, um verschiedene Gefäßgrößen aufzunehmen
Gasbad, Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
130 mm
1 kg
3 Years
1 L
Edelstahl
Gasbad
85 mm