Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Flacher Deckel aus Edelstahl
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ flacher Edelstahldeckel minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
101.00 CHF - 181.00 CHF
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | |||||
13141303
|
Nickel Electro™
LD-14 |
14 l-Bäder (NE1BD-18 W, NE1BD-14, NE1D-14, NE3-14 DT, NE2-5 D, NE1B-18 W, NE1B-14, NE2-14 D, NE1-14) |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766627
|
Nickel Electro™
LD-22 |
22 l-Bäder (NE2-28 D, NE1-28, NE2D-8/22, NE1D-22, NE3-28 DT, NE1BD-28, NE1-22, NE2-22 D, NE1B-28, NE2-9 D, NE1-9) |
125.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13131303
|
Nickel Electro™
LD-8 |
8 l-Bäder (NE3-8 DT, NE1D-8, NE2D-8/22, NE2-10 D, NE1-8, NE2D-4/8, NE2-8 D) |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786587
|
Nickel Electro™
LD-4 |
2 l- und 4 l-Bäder (NE3-4 DT, NE2D-4/4, NE1D-4, NE1-4, NE1D-2/2/2, NE1-4/4/4, NE2-4 D, NE1-2/2/2, NE2D-4/8, NE1D-4/4/4, NE2-2 D) |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12708908
|
Nickel Electro™
LD4-14 |
14 l-Bäder (NE4-14 HT, NE4-14 D, NE4-14 T, NE4-14 P) |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12718908
|
Nickel Electro™
LD4-22 |
22 l- und 28 l-Bäder (NE4-28 T, NE4-22 HT, NE4-28 P, NE4-22 T, NE4-22 P, NE4-28 D, NE4-22 D) |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12788898
|
Nickel Electro™
LD4-8 |
8 l-Bäder (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT) |
138.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Edelstahl
- Isoliert
- Minimiert Wärmeverluste
- Reduziert die Verdunstung
- Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
Specifications
Edelstahl |