Learn More
Nickel Electro™ Bath NE2-2D ShallowBath(TM) shallow form, water
Bestehend aus einem hochwertigen korrosionsbeständigen Edelstahltank mit einer hellen, sauberen Oberfläche in einem langlebigen, lackierten Außengehäuse. Das Nickel Electro™ Clifton™ ungerührte digitale ShallowBath™ bietet eine stabile Temperaturumgebung für biowissenschaftliche Präparate.
Marke:  Nickel Electro™ NE29D
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818013
  • 818.73 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
08-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Heizungen und Temperatursensor, die sich unter dem Tank verbergen, sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsbereich, der sich leicht abwischen lässt.
  • Die Heizfläche deckt den an der Unterseite befindlichen Boden des Tanks ab und ermöglicht eine schnelle Energieübertragung, schnellere Aufheizzeiten und eine Senkung des Energieverbrauchs mit verbesserter Temperaturgleichmäßigkeit.
  • Bei Temperaturen über 60 °C wird empfohlen, das Bad mit einem Deckel oder einer Schicht Polypropylen-Kugeln zu bedecken, um ein optimales Leistungsverhalten zu erzielen. Ein Abdecken des Bades mit einem Deckel senkt zudem den Energieverbrauch und die Betriebskosten für Ihr Wasserbad.
  • Im Heizer angebrachte thermische Abschaltung.
  • IP-geschützter mit durchsichtigem Gehäuse versehener Ein/Aus-Netzschalter.
  • Bad mit rutschfesten Gummifüßen.
  • Das Flachwasserbad ist für die Erwärmung von Proben in Mikrozentrifugenröhrchen und für sonstige molekularbiologische Anwendungen konzipiert.
Spezifikation
Spezifikation
PID Digital, LED Display
135 mm
65 x 150 x 65 mm
Bietet eine stabile Temperaturumgebung, die ideal für die Einhaltung der Qualitätskontrolle ist
65 mm
Edelstahl
±0.1 °C
230 V
800 w
150 mm
9 L
5°C to 99°C
65 mm
Digitales Wasserbad
135 x 361 x 135 mm
50/60 Hz
135 mm
NE2-9D
±0.1 °C
3 Years
7.5 kg
361 mm
CE-Kennzeichnung