Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke: Nickel Electro™ BSK-45
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Hohe Qualität
- Langlebig
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
- Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Je 1 | |
45 l | |
Ultraschallbad, SW45H 45 l | |
Edelstahl | |
194 x 455 x 270 mm |
Korb | |
270 mm | |
Für Ultraschallbad | |
455 mm |