Learn More
Nickel Electro™ Bath NE1-2/2/2 TripleBath(TM) water heated unstirr
Das Triplebath™ aus Edelstahl von Nickel Electro™ Clifton™ enthält drei unabhängig voneinander gesteuerte ungerührte Wasserbäder in einer Einheit.
Marke:  Nickel Electro™ NE1-2/2/2
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12738888
  • 1035.24 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
06-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In der Regel geeignet für den Einsatz bei Schulungen und Weiterbildungen zur Durchführung von PCR-Routinen in flachem, temperaturgesteuertem Wasser.
  • Jeder Tank kann für die Vergällung, das Glühen und die Dehnung auf eine andere Temperatur eingestellt werden.
  • Mit drei Edelstahltanks, die über individuelle Thermostatsteuerungen verfügen, die jeder Kammer eine unterschiedliche Temperatur und flache Wasserstände ermöglichen.
  • Jede Kammer wird komplett mit einem herausnehmbaren gelochten Einlegeboden aus Edelstahl mit niedriger Bauhöhe geliefert.
  • Heizungen und Temperatursensor, die sich unter dem Tank verbergen, sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsbereich, der sich leicht abwischen lässt.
  • Die Heizfläche deckt den an der Unterseite befindlichen Boden des Tanks ab und ermöglicht eine schnelle Energieübertragung, schnellere Aufheizzeiten und eine Senkung des Energieverbrauchs mit verbesserter Temperaturgleichmäßigkeit.
  • Bestehend aus einem hochwertigen korrosionsbeständigen Edelstahltank mit einer hellen, sauberen Oberfläche in einem langlebigen lackierten Außengehäuse.
  • Die lackierten Oberflächen weisen eine antibakterielle Oberflächenvergütung mit guter chemischer Beständigkeit auf.
  • Einfach zu bedienender analoger Zeiger zum Einstellen der Temperatur, graduiert in5°C-Teilung für jeden Tank.
  • Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter und Heizungsanzeigeleuchte für jeden Tank.
  • Im Heizer angebrachte thermische Abschaltung.
  • IP-geschützter mit durchsichtigem Gehäuse versehener Ein/Aus-Netzschalter.
  • Bad mit rutschfesten Gummifüßen.
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Thermostatische Wasserbäder
135 x 332 x 535 mm
65 mm
3 x 2 L
NE1-2/2/2
3 x 200 w
332 mm
135 mm
150 x 300 x 65 mm
Für den schulischen Einsatz bei der Durchführung von PCR-Verfahren in flachem, temperaturgesteuertem Wasser, lackierte Oberflächen
535 mm
Edelstahl
230 V
300 mm
5°C to 99°C