Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Metalware Range™ Runde Sterilisationsboxen für Pipetten, Edelstahl
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
407 mm
457 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rundes Profil, aus Edelstahl, mit Deckel
- Kann bei bis zu 120 °C dampfsterilisiert werden.
- Widersteht trockener Hitze von bis zu 180 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | Je |
| Gewicht (metrisch) | 0,485 kg |
| Länge (metrisch) | 407 mm |
| Typ | Sterilisationsbox |