Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Heizblöcke aus Aluminium
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml Reaktionsgefäße
0,5 ml Reaktionsgefäße
1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
10 mm-Röhrchen
12 mm-Röhrchen
16 mm-Röhrchen
19 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Flache Artikel
Mikrozentrifugenröhrchen, 2,0 ml
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Massiver Block
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit
- Zwei der folgenden Blöcke DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 und DBK-2.0 können in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden
- Nur einer der folgenden Blöcke DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 und DBK-50 kann in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden.
- Große Auswahl an passenden Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen
- Kompatibel mit dem Bloc Extraktions-Tool, das mit BH-1T und BH-1/DIG geliefert wird
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Plain Block |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskopobjektträger |
| Aufnahmevermögen | Flache Artikel |
| Material | Aluminium |
| No. of Places | Massiver Block |
| Typ | Block |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Große Auswahl an Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen, kompatibel mit dem Blockextraktionswerkzeug, das mit BH-1 T und BH-1/DIG geliefert wird. |
| Gewicht (metrisch) | 1,4 kg |