Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Heizblöcke aus Aluminium
Artikelnummer. 11716577 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml Reaktionsgefäße
0,5 ml Reaktionsgefäße
1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
10 mm-Röhrchen
12 mm-Röhrchen
16 mm-Röhrchen
19 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Flache Artikel
Mikrozentrifugenröhrchen, 2,0 ml
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Massiver Block
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11716577
Marke: Nickel Electro™ DBK1.5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nickel Electro™ Clifton™ Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit bieten eine große Auswahl an Zubehörblöcken, die für Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen geeignet sind.
  • Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit
  • Zwei der folgenden Blöcke DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 und DBK-2.0 können in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden
  • Nur einer der folgenden Blöcke DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 und DBK-50 kann in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden.
  • Große Auswahl an passenden Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen
  • Kompatibel mit dem Bloc Extraktions-Tool, das mit BH-1T und BH-1/DIG geliefert wird
Spezifikation
Beschreibung 1.5 mL Microcentrifuge Tube Block w/12 Holes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Material Aluminium
No. of Places 12
Typ Block
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Auswahl an Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen, kompatibel mit dem Blockextraktionswerkzeug, das mit BH-1 T und BH-1/DIG geliefert wird.
Tiefe (metrisch) 38 mm
Gewicht (metrisch) 0,57 kg