Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ 56 Liter Edelstahl-Flachdeckel mit isoliertem Griff
Artikelnummer. 11875380
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
56 l ungerührte Clifton-Bäder
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11875380
Marke: Nickel Electro™ LD56
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zweiteilige Edelstahl-Flachdeckel minimieren Wärmeverluste, sparen Energie und tragen zur Aufrechterhaltung der Badtemperatur bei.
  • Zweiteilige Edelstahl-Flachdeckel minimieren Wärmeverluste, sparen Energie und helfen, die Badtemperatur aufrecht zu erhalten
  • Der eingebaute Deckel dient als Staubschutz, wenn das Clifton-Wasserbad nicht verwendet wird
  • Verhindert die Kontamination von Flüssigkeiten durch Luftpartikel
  • Der Deckel ist mit einem isolierten Griff ausgestattet
Spezifikation
Beschreibung 2 flache Deckel aus Edelstahl mit isolierten Griffen
Zur Verwendung mit (Geräte) 56 l ungerührte Clifton-Bäder
Material Rostfreier Stahl
Versandgewicht (metrisch) 2 kg