Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfilter
Mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfiltern können Sie Kontaminationen aus Ihrer Gasquelle eliminieren und so eine optimale GC-Leistung erzielen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-803
182.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10088902
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Eliminieren Sie Kontaminationen und optimieren Sie die GC-Leistung mit den Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfiltern. Dieses Filtersystem gewährleistet hochreines Ausgangsgas (99,9999 % oder Gütegrad 6,0) für eine zuverlässige Analyse. Wiederverwendbare Endverschraubungen mit Nadelventilen bleiben bei Filterwechseln eingebaut, wodurch eine Kontamination verhindert und die Kosten für sauberes Gas reduziert werden. Anwenderfreundliche Inline-Gasfilter mit Click-On-Funktion ermöglichen einen schnellen Austausch ohne Hilfsmittel und verhindern ein Überdrehen der Anschlüsse.
Zusätzliche Produktinformationen
  • Filter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffen erhältlich
  • Kombifilter zum Entfernen von Sauerstoff und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
  • Dreifachfilter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
  • TÜV-geprüft
  • Maximaler Druck 11 bar (160 psi)
  • Maximaler Durchfluss 25 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft
Für Gas: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft
Kohlenwasserstofffilter
36 g (als n-Butan)
GC/LC
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfilter > Kohlenwasserstoff; 36 g Kohlenwasserstoff-Kapazität; He, Luft, H2-Gase; kein Farbindikator
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.