Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfilteranschlüsse
Verwenden Sie diese hochwertigen O-Ringe und andere Endbeschläge für Ihre Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Filter.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-809
91.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese hochwertigen O-Ringe und andere Endbeschläge für Ihre Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Filter. Die Endbeschläge bleiben beim Filterwechsel eingebaut und reduzieren so die Kosten für sauberes Gas.
- Integriert Nadelventile, die Leitungen schließen und Kontamination verhindern
- Die Endverbindungen messen 0,125 in. (0,3 cm) oder 0,25 in. (0,6 cm)
- Wiederverwendbar
Spezifikation
0,125 in. | |
Click-On Inline-Filter | |
Messing | |
Endanschlussstück |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.