Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ sDIBO Alkyne für die Antikörpermarkierung
Der Click-iT Biotin sDIBO Alkyne für die Antikörpermarkierung ist für die einfache Befestigung an azido-modifizierten Antikörpern mit kupferfreier Click-Chemie optimiert.
Marke:  Invitrogen™ C20031
Additional Details : Gewicht : 0.01710kg
Artikelnummer. 15910583
  • 179.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
12-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Click-iT sDIBO Alkyne für die Antikörperkennzeichnung ist für die einfache Anhaftung an azido-modifizierten Antikörpern mit kupferfreier Click-Chemie optimiert. Dieses sDIBO-Etikett kann mit Antikörpern verwendet werden, die mit dem SiteClick Antikörper-Azido-Modifikationskit modifiziert wurden, oder mit Antikörpern, die so entwickelt wurden, dass sie Azido-Anteile enthalten. Diese sDIBO Alkyine sind verbesserte Versionen unserer ursprünglichen DIBO Cyclooctine, die weniger „klebrige“ Konjugate ergeben und einen geringeren Signalhintergrund in biologischen Proben liefern.
Dieses modulare Kennzeichnungssystem bietet die Möglichkeit, verschiedene Fluoreszenz-Etiketten für einen Antikörper auszuwählen und je nach Assay ein anderes Molekül über Streptavadin oder Ihr eigenes Molekül über Amin-aktive oder Amin-haltige Stoffgruppen anzubinden.
Custom SiteClick Antikörperkennzeichnungsservice- und sDIBO Etiketten
Wenn Sie einen Antikörper haben, der als schwierig zu markieren gilt oder der nach der Markierung mit einer konventionellen Methode seine Aktivität verloren hat, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um festzustellen, ob der SiteClick Antikörpermarkierungsservice für Ihren Antikörper geeignet ist. Wir bieten komplette kundenspezifische SiteClick Antikörpermarkierungsservices mit der Option an, mehrere Detektionsmoleküle wie Biotin, Alexa Fluor Farbstoffe, Qdot Fluorophore, R-PE und andere zu verwenden.
Bestellinformation
Tiefgekühlt (-5 bis -30 °C) und lichtgeschützt lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Store in refrigerator (2–8°C).
Dry Ice
Click-iT™
Click-iT™ Amin sDIBO Alkyne für die Antikörpermarkierung
Click Chemistry Label
Alkyne