Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Colorimetric IHC Detection Kit Artikelnummer.: 15642436
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Colorimetric IHC Detection Kit
Artikelnummer. 15642436
50 Slides, 50 Stück
Click to view available options
Menge:
50 Slides
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15642436
Marke: Invitrogen™ C10644
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ Click-iT™ EDU kolorimetrische IHC-Detektionskit ist eine überlegene Alternative zu herkömmlichen Methoden für den kolorimetrischen Nachweis der Zellproliferation in Gewebeschnitten.
  • Substrat: DAB
  • Substrattyp: HRP
  • Das Click-iT™ EdU Colorimetric IHC (Immunhistochemie) Detektionskit ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Methoden für den kolorimetrischen Nachweis der Zellproliferation innerhalb von Gewebeschnitten. In diesem Assay wird 5-Ethynyl-2'-deoxyuridin (EdU), ein Nukleosid-Analogon von Thymidin mit Alkyngruppe, in neu synthetisierte DNA integriert. Wenn Biotin mit Azidgruppe hinzugefügt wird, hängt eine kurze Klickreaktion das Azid an die Alkyngruppe auf dem EdU-Molekül an. Bei Zugabe eines Streptavidin–Peroxidase- und eines Peroxidase-Substrats erzeugt eine Enzymreaktion ein Signal, das mittels Lichtmikroskopie erkannt und für zukünftige Analysen gespeichert werden kann.
  • Optimiert – kolorimetrischer Nachweis proliferierender Zellen in Gewebe- oder Zellproben
  • Effizient – keine Denaturierung oder grobe Eingriffe erforderlich
  • Stabil – verbesserte Erhaltung der Zellmorphologie und der zellulären Umgebung für inhaltsreiche Ergebnisse
  • Konsistent – Erkennung unabhängig von variablen Antikörper-Chargen
  • Einfach – entwickelt für einheitliches Arbeiten in kürzerer Zeit als mit herkömmlichen Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Geräte) EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem
Menge 50 Slides
Verpackung Objektträger
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Substrat DAB
Substrattyp HRP
Produktlinie Click-iT™
Zur Verwendung mit (Anwendung) IHC (Immunhistochemie)
Produkttyp IHC-Nachweiskit
Zielspezies Alle Spezies
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2525777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 ArtikelnummerC10644
Chargennummer2409097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2021 ArtikelnummerC10644
Chargennummer2040743 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2018 ArtikelnummerC10644
Chargennummer1941097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2018 ArtikelnummerC10644
Chargennummer2194993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2020 ArtikelnummerC10644
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Colorimetric IHC Detection Kit >