Learn More
CLIC4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen CLIC4
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839933
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12298-2-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829933
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12298-2-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Chloride channels are a diverse group of proteins that regulate fundamental cellular processes including stabilization of cell membrane potential, transepithelial transport, maintece of intracellular pH, and regulation of cell volume. Chloride intracellular channel 4 (CLIC4) protein, encoded by the CLIC4 gene, is a member of the p64 family; the gene is expressed in many tissues and exhibits a intracellular vesicular pattern in Panc-1 cells (pancreatic cancer cells).
Spezifikation
Spezifikation
CLIC4
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q9QYB1, Q9Y696, Q9Z0W7
25932, 29876, 83718
CLIC4 Fusion Protein Ag2942
Primary
-20°C
CLIC4
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CLIC4, CLIC4L, H1, huH1, MTCLIC, p64H1
Clic4
IgG
Antigen Affinity Chromatography