missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clevudin, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7238603 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17525575

Marke: Thermo Scientific Acros 469122500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 163252-36-6
Summenformel C10H13FN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 260.22
MDL-Nummer MFCD00935785
InChI-Schlüssel GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
IUPAC-Name 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Clevudine
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis hellgelb
Menge 250 mg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt