Learn More
Clevudin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17525575 250 mg 250 Milligramm
17515575 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17525575 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469122500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 163252-36-6
Summenformel C10H13FN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 260.22
MDL-Nummer MFCD00935785
InChI-Schlüssel GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
IUPAC-Name 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-Fluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clevudine
Verpackung Glasflasche
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß bis hellgelb