Learn More
Clenproperol-Hydrochlorid, Honeywell Fluka™
Product Code. 15900202 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Unit Size:
10 Milligramm
Product Code. 15900202
Brand: Honeywell Fluka R140110MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verpackung Glasflasche
CAS 75136-83-3
Physikalische Form Fest
Industry Type BETA-AGONISTEN UND ANTAGONISTEN
Menge 10 mg geliefert
Güte Analysenstandard