missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clenisopenterol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30005744
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005744 5 mg 5 Milligramm
30004688 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5727005MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1435935-00-4
Summenformel C13 H20 Cl2 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 327.68
Synonym Clenisopenterol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(3-methylbutyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(3-methylbutylamino)ethanol;hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)CCNCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Clenisopenterol Hydrochloride
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-8(2)3-4-17-7-12(18)9-5-10(14)13(16)11(15)6-9;/h5-6,8,12,17-18H,3-4,7,16H2,1-2H3;1H
Formelmasse 326.0719
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.