Learn More
Clenbuterolhydrochlorid 1,0 mg/ml in Dimethylsulfoxid (als freie Base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30463365 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463365 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1299.0029
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Clenbuterol hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Single Solution
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 313.65
Menge 1 mL
Formelmasse 312.0563 g/mol