Learn More
Diversey™ Steriles ClearKlens Plus VH5 Reinigungsmittel
Beschreibung
- ClearKlens Plus wird für die manuelle Reinigung von Prozessgeräten, Böden und Wänden empfohlen.
- ClearKlens Plus enthält eine konzentrierte Mischung aus hoch schäumenden Waschmitteln und Emulgatoren. Seine ausgewogene neutrale Formulierung ist besonders wirksam gegen Produktrückstände in der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie. Es kann auf den meisten Oberflächen, einschließlich Kunststoffen und Weichmetallen wie Aluminium, verwendet werden.
- ClearKlens Plus ist in 30 ml doppellackierten Einheiten verpackt, die mit mindestens 25 kGy bestrahlt wurden.
Vorteile
- Doppelt verpackt mit PE/Tyvek für einfachen Transfer in den Reinraum
- Geeignet für die manuelle Verwendung
- Geeignet für weiches oder hartes Wasser
- Verfahren zur Erkennung von Rückständen auf niedrigem Niveau verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | 5 bis 6 |
| Sterilität | Steril |
| Material | Konzentriertes, neutrales, stark schäumendes, flüssiges Reinigungsmittel |
| Menge | 100/Packung |
| Volumen (metrisch) | 0,03 l |