Learn More
Diversey™ Steriles ClearKlens IPA VH1 Desinfektionsmittel
Artikelnummer. 17683235
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
900 mL
1 l
5 l
Beschreibung:
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, NL
Nur für ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Nur für GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
5.40 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Beschreibung Packungsgröße
17683235 900 mL Nur für ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI 5.40 Liter
17643235 5 l Nur für AT, BE, CH, DE, FR, NL 20 Liter
17673095 900 mL Nur für AT, BE, CH, DE, FR, HR, NL, PL 5.40 Liter
17673235 1 l Nur für GB, AT, BE, CH, DE, FR, NL 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17683235 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 101105062
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertiges steriles Oberflächendesinfektionsmittel auf Basis von IPA 70 %
ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für die Reinraumindustrie im Bereich der Biowissenschaften. ClearKlens IPA basiert auf 70%igem Isopropylalkohol. ClearKlens IPA ist als 900-ml-Bag-in-Flasche-Sprühflasche sowie als 1-Liter-Flasche oder 5-Liter-Kanister erhältlich. Die 900-ml-Flasche wurde auf 0,2 gefiltert.μm und bestrahlt. Die 1 L/5 L-Lösung wurde auf 0,2 gefiltert.μm und aseptisch abgefüllt.
Wesentliche Merkmale
  • ClearKlens IPA ist eine Lösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser für Injektionszwecke (USP Qualität).
  • ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von Arbeitsflächen und Prozessanlagen in Reinräumen.
  • ClearKlens Der IPA 900 ml Triggerspray ist ein Anti-Saug-Beutel-in-Flasche-Abgabesystem, um eine Produktverunreinigung während der Anwendung zu vermeiden.
  • BPR zugelassene Packung und Rezeptur
  • Doppelt verpackt für einfachen Transfer in den Reinraum
Vorteile
  • Gebrauchsfertig
  • 0,2 μm gefiltert
  • Gammabestrahlt/aseptisch gefüllt und doppelt verpackt
  • Detex-Kennzeichnung zum Nachweis der Bestrahlung
  • Doppelt verpackt für einfachen Transfer in den Reinraum
  • Geruchlos und nicht verfärbend
  • Breites Spektrum an Aktivitäten
Spezifikation
Produkttyp Surface Disinfectant
pH 6 bis 9
Sterilität Steril
Material 70 % IPA/30 % WFI, USP
Behältertyp Bag in Bottle
Beschreibung Nur für ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Menge 6/Cs.
Volumen (metrisch) 900 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens IPA VH1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Jede Charge wird mit Folgendem geliefert: Analysenzertifikat, Sterilitätszertifikat, Bestrahlungsbescheinigung