Learn More
Diversey™ ClearKlens Eco Reiniger
Product Code. 15360328
Change view
Click to view available options
pH:
2,5
Unit Size:
20 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. pH Unit Size
15360328 2,5 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15360328 Supplier Diversey™ Supplier No. 7519182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält weder Phosphor noch Stickstoff und ist daher ideal für umweltbewusste Kunden.Der Diversey ClearKlens Eco Reiniger ist ein flüssiges Reinigungs-/Entkalkungsmittel auf Basis organischer Säuren für CIP-Anwendungen in pharmazeutischen, kosmetischen und anderen Branchen.
  • Entschäumtes, flüssiges Reinigungs-/Entkalkungsmittel auf Basis von organischen Säuren für CIP-Anwendungen
  • Phosphor- und stickstofffrei
  • Haltbarkeit von 2 Jahren
Specifications
Produkttyp Reinigungsmittel
Form Flüssig
pH 2,5
Sterilität Unsteril
Behältertyp Kanister
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Gefiltert Ungefiltert
Volumen (metrisch) 20L