Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll-Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert
Beschreibung
Thermo Scientific™ transparente VOA-Fläschchen mit 0,125 in. starken Septa sind zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen.Erhältlich mit einem fest mit dem Deckel verklebten Septum oder mit unverklebtem Septum zum einfachen Austauschen.Die perfekte Schulterschräge ermöglicht ein müheloses Füllen ohne Lufteinschlüsse.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation, oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
- Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
- Fläschchen mit optimierter Schulterschräge, um den Einschluss von Luftblasen zu verhindern. Erhältlich in den Größen 20 ml, 40 ml und 60 ml
- Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen mit Standardseptum aus Silikon mit 0,125 Zoll starker PTFE-Dichtungseinlage
- Septum fest mit Verschlusskappe verklebt oder unverklebt für einfache Auswahl
- Direkt für automatisierte Anlagen verwendbar, Verschluss an Fläschchen angebracht
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass leistungsbezogene EPA-Standards für Analysen flüchtiger organischer Verbindungen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Einzigartiger Karton für den Transport aus dem Feld ins Labor, der sich bequem in ein Fläschchentablett umwandeln lässt (nur für unverklebte Septen). Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt die Fläschchen vor Bruch; Umverpackung für den Versand erforderlich.
Behandelte Fläschchen wurden auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat im Lieferumfang.
Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig, Glas-an-Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und lassen sich direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren reinigen und zertifizieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EP 40 ml-Fläschchen, klar, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert, Doppelkarton |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Glas (Typ 1) |
| Volumen (metrisch) | 40 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
| Füllstand | Zertifiziert |
| Anzahl pro Karton | 144 |
| Ersatzverschluss | NA |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.