Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll-Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert
Beschreibung
Thermo Scientific™ transparente VOA-Fläschchen mit 0,125 in. starken Septa sind zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen.Erhältlich mit einem fest mit dem Deckel verklebten Septum oder mit unverklebtem Septum zum einfachen Austauschen.Die perfekte Schulterschräge ermöglicht ein müheloses Füllen ohne Lufteinschlüsse.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation, oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
Eigenschaften:
- Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
- Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
- Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, ausgestattet mit einem Standardseptum aus Silikon mit 0,125 Zoll starker PTFE-Dichtungseinlage
- Erhältlich mit fest mit dem Deckel verklebten Septum oder unverklebt zum einfachen Austauschen
- Direkt für automatisierte Anlagen verwendbar, Verschluss an Fläschchen angebracht
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Fläschchen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Der einzigartige Feld-zu-Labor-Karton verwandelt sich problemlos in ein Organisationstablett für Fläschchen zur bequemen Verwendung im Labor (nur Ausführungen mit nicht verklebtem Septum). Die Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert die Fläschchen und schützt sie vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Behandelte Fläschchen wurden auf die gleiche Weise wie zertifizierte Fläschchen behandelt und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | I-Chem 60 ml-Fläschchen, durchsichtig, 0,125 Zoll, unverklebtes Septum, behandelt |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Glas (Typ 1) |
| Volumen (metrisch) | 60 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,47 in. |
| Füllstand | Behandelt |
| Anzahl pro Karton | 72 |
| Ersatzverschluss | 297-2414/288-0022 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.