Learn More
Thermo Scientific™ Transparente VOA-Glasfläschchen mit 0,06 in.Septa
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17162156
Click to view available options
Füllstand:
Unbehandelt
Packungsgröße:
72 Stück
Artikelnummer. 17162156
Marke: Thermo Scientific™ T1360040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese transparenten VOA-Glasfläschchen sind für die Automatisierung optimiert und verfügen über ein dünneres Septum, das leichter zu durchstechen ist, und fest mit der Kappe verbunden ist, um ein Absetzen während der Analyse zu verhindern.
Die für die Automatisierung optimierten Thermo Scientific™ VOA Klarglasfläschchen mit Septumverschluss verfügen über ein dünneres Septum, das leichter zu durchstechen ist und dauerhaft mit der Kappe verbunden ist, um zu verhindern, dass sich die Verschlussfläche während der Analyse absetzt, wenn sie durchstochen wird.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
  • Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
  • Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
  • Erhältlich in 40 ml-Standardgröße
  • Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, mit Standardseptum aus Silikon mit 0,060 Zoll starker PTFE-Dichtungseinlage verbunden
  • Septum für eine sichere Abdichtung dauerhaft mit der Kappe verbunden
  • Für die automatisierte Verwendung optimiert
  • Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt:
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Einzigartiger Karton für den Transport aus dem Feld ins Labor, der sich bequem in ein Fläschchen-Tablett umwandeln lässt.Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt die Fläschchen vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Vorgereinigte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Die ungereinigten Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung I-Chem 40 ml-Fläschchen, durchsichtig, 0,060 Zoll, verklebtes Septum, unbehandelt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glas (Typ 1)
Volumen (metrisch) 40 mL
Septum PTFE-lined Silicone
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Füllstand Unbehandelt
Anzahl pro Karton 72
Ersatzverschluss 297-2400UB
Volumen (angloamerikanisch) 1 oz.
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 1,5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 44 mL
Gesamtvolumen (metrisch) 40 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe mit verklebtem Septum
Höhe (metrisch) 95 mm
Menge 72 Kartons
Zertifizierung/Konformität Keine
Typ Fläschchen
Verschlussgröße 24-414
Zur Verwendung mit (Geräte) Analyse flüchtiger organischer Verbindungen