missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences 15M TYGON-SCHLAUCH R3603 3,0X5,0MM .

Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.

Marke:  Saint Gobain Life Sciences ACF1S1517-C

Additional Details : Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 13098922

  • 85.35 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren,
  • Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung
Spezifikation

Spezifikation

Tubing
Ja
3 mm
0.2 in.
1.52 m
1 mm
-50.8°F
Je 1
56 (Shore A)
17 psi
165.2°F
USP Klasse VI, FDA Kriterien, NSF 51, NSF 61,3-A, FDA, NSF 51, NSF 61, 3-A
0.12 in.
Tygon S3 R-3603
5 mm
0.04 in.
Zum Dispensieren in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
–46 °C
Durchsichtig
Flexibel
760 mm
74 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote