Learn More
Merck Millipore Durchsichtiges Thioglykolat-Medium, Flasche mit Schraubverschluss und Septum
Alternative Formulierung des Standard-Fluid-Thioglycollat-Mediums, das die gleichen Wachstumseigenschaften und die Einhaltung der Pharmakopöe aufweist, jedoch eine zusätzliche visuelle Klarheit bietet. Verpackt in Schraubflaschen mit Septumbereich mit großem Durchmesser.
Marke:  Merck Millipore STBMCTM12
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10016724
  • 105.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab
28-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fluid-Thioglycollat-Medium (FTM) ist primär für den Nachweis anaerober Bakterien bestimmt und wird für Sterilitätstests durch Membranfiltration oder direkte Inokulation verwendet, wie in den USP, EP und JP beschrieben. Klares Thioglycollat-Medium hat die gleichen wachstumsfördernden Eigenschaften wie das Standard-FTM und entspricht den Empfehlungen der Pharmakopöe, bietet jedoch im Vergleich zu FTM, das eine leichte Trübung oder Nebel aufweist, zusätzliche visuelle Klarheit.
  • Anwenderfreundliches, zuverlässiges, steriles Produkt für genaue Sterilitätstests
  • Erhältlich in einer doppelt verpackten, sterilisierten Packung für erhöhte Zuverlässigkeit der Testmethoden
  • Nichtkerniger Septumbereich mit großem Durchmesser, der leicht zu durchbohren ist, sorgt für Anwendersicherheit und Produktivität
  • Reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination und Wachstumshemmung durch randloses Verschlussdesign
  • Hergestellt in ISO 9001-kontrollierten Umgebungen
  • Jede Charge ist für pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderung unter Verwendung von ATCC-Stämmen zertifiziert, die durch die USP/EP/JP spezifiziert sind
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss mit Septum
Gelb
Je 1 l Reinstwasser: Caseinpepton 15.0 g; L-Cystin 0.5 g; Monohydrierte/wasserfreie Dextrose 5.5/5.0 g; Hefeextrakt 5.0 g; Natriumchlorid 2.5 g; Natriumthioglycollat 0.5 g oder Thioglycolsäure 0.3 ml; Resazurin 0.001 g; Synthetischer Agar
30 bis 35 °C
Sterilitätskontrolle
100 ml
12 Packung
USP, EP und JP
Rot
Steritest™ Geräte
7 – 14 Tage
2 bis 25 °C
Steril
Durchsichtig
Flüssig
Einzeln verpackt