Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige, geradwandige Polystyrolgefäße mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16144457 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Pakningsstørrelse
16144457 30 ml 72 Stück
16104637 60 ml 48 Stück
16114637 120 ml 36 Stück
16124637 240 ml 36 Stück
16184627 480 ml 24 Stück
16194627 950 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16144457
Decken Sie sich ein und sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28009
Se alle kampagner
Verfügbar ab: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klare, gerade Polystyrolgläser mit weißen Polypropylenkappen haben ein breites Munddesign, das sich ideal für große feste Proben und vollständige Entfernung des Inhalts eignet. Starres klares Polystyrol bietet glasartige Klarheit, während gerade Seiten und ein breiter Hals einen leichten Zugang gewährleisten.
  • Durch den weiten Hals und die geraden Seiten gelangt man leicht an den Inhalt
  • Starre transparente Polystyrolgläser bieten glasartige Klarheit mit einer rutschfesten, glatten Oberfläche
  • Das Weitmund-Design nimmt große feste Proben auf.
  • Weiße Polypropylenkappen bieten einen sicheren Verschluss
Tekniske data
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Große Feststoffproben und vollständiges Entfernen des Inhalts
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 44 mm
Material Polystyrol
Menge 72
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 43 bis 400
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 41 mm
Chemical Label Unmarkiert
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Kappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.