Learn More
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124627 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
Artikelnummer. 16124627
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 1 bis 32 Unzen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 86 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 70 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Halsausführung 89-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 96 mm
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm