Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit Weithals und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144437 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung unitSize
16144437 1920 ml PTFE/Polyethylenschaum 6 Stück
16104407 120 ml Zellstoff/Vinyl 24 Stück
16134437 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16114517 240 ml Zellstoff/Vinyl 24 Stück
16154437 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16124437 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16124517 480 ml Zellstoff/Vinyl 24 Stück
16104517 950 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
16144517 950 ml Zellstoff/Vinyl 12 Stück
16114437 3840 ml PTFE/Polyethylenschaum 4 Stück
16134517 3810 ml Zellstoff/Vinyl 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16144437
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Klares Kalknatronglas Typ III, ideal für die allgemeine Lagerung von kleinen bis großen Mengen
  • Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
  • Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1920 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 79 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 70 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 217 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 6
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 83-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 214 mm
Produkttyp Standard-Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 108 mm