Learn More
Fisherbrand™ Runde Bosten-Tablett/Flasche mit schwarzer Phenolharz-PolyCone-Kappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16104917 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
Artikelnummer. 16104917
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet maximale Sichtbarkeit von Inhalten.
Mit platzsparendem Design für Arbeitsplatten mit begrenztem Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 89 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 144
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 85 mm
Produkttyp Quadratische Tablettflasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 42 mm