Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent
Artikelnummer. 12850894 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 12850894
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die durchsichtige Fisherbrand™ Kalknatronglasflasche mit eingepasstem 28 mm-Verschluss im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss mit PolyCone-Einlage
  • ISO-zertifiziert
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) 97.5 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 215,6 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 97,5 mm
Verschlusstyp Vistop, manipulationssicher