Learn More
Fisherbrand™ Natronkalkglasflasche mit 28-mm-Verschluss, klar
Artikelnummer. 12810884 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12810884 100 ml 20 Stück
12890874 30 ml 40 Stück
12800884 60 ml 40 Stück
12820884 150 ml 20 Stück
12840884 300 ml 20 Stück
12860884 1000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12810884
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die durchsichtige Fisherbrand™ Kalknatronglasflasche mit eingepasstem 28 mm-Verschluss im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssichere Vistop Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
  • ISO-zertifiziert
  • Klares Kalknatronglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) 46 mm
Füllvolumenbereich 108 ml
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20/Packung
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial EPE
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 105 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 46 mm