Learn More
Fisherbrand™ Natronkalkglasflasche mit 28-mm-Verschluss, klar
Artikelnummer. 12800884 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12800884 60 ml 40 Stück
12890874 30 ml 40 Stück
12810884 100 ml 20 Stück
12820884 150 ml 20 Stück
12840884 300 ml 20 Stück
12860884 1000 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12800884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.50 CHF
    18.77 CHF / 40 Stück
    Sparen 1.73 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie die durchsichtige Fisherbrand™ Kalknatronglasflasche mit eingepasstem 28 mm-Verschluss im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssichere Vistop Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
  • ISO-zertifiziert
  • Klares Kalknatronglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) 38.6 mm
Füllvolumenbereich 67.5 ml
Material Kalknatronglas
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40/Pckg.
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial EPE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 94 mm
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 38,6 mm
Form Rund
Produkttyp Laborflasche