Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige runde Enghalskannen mit weißen Polyproylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184907 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
64 oz.
128 oz.
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 16184907
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideale Lagerungslösung für große Flüssigkeitsmengen.
  • Verfügt über einen geformten Fingergriff
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1920 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 268 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 6
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 265 mm
Produkttyp Runder Krug
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 124 mm