Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige runde Enghalskannen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16194907 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1920 ml
2000 ml
3840 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 16194907
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Lagerung von Feststoffen, Flüssigkeiten, Pulvern und Proben.
Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 6
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 494 mm
Produkttyp Runder Krug
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 124 mm