Learn More
Buerkle™ Durchsichtige PVC-Druckschläuche
Artikelnummer. p-8003058 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13.2 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Artikelnummer. 10103412
Marke: Buerkle™ 88020612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dauerhaft transparente Schläuche mit verstärktem Gewebe für Lebensmittelanwendungen.
  • Mehr Flexibilität
  • Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
  • Umweltfreundlich, Cadmium-frei
  • Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
  • Härte Shore A 70 ± 3
  • Betriebstemperatur von −20 ° bis +60 °C.
  • Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
  • TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Resistenzeigenschaften Abriebfest, Chemische Beständigkeit
Farbe Durchsichtig
Härte 70 (Shore A ± 3)
Maximaler Druck 20 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Produkttyp Druckschlauch