Learn More
Buerkle™ Durchsichtige PVC-Druckschläuche
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13.2 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Beschreibung
- Mehr Flexibilität
- Hohe Chemikalien-, Alterungs- und Abriebfestigkeit
- Umweltfreundlich, Cadmium-frei
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Härte Shore A 70 ± 3
- Betriebstemperatur von −20 ° bis +60 °C.
- Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
- TÜV-geprüft (deutsche Industriestandards)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, TÜV-zugelassen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | PVC |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit | Lebensmittel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Resistenzeigenschaften | Abriebfest, Chemische Beständigkeit |
| Mehr anzeigen |