Learn More
Kartell™ Klare Schläuche aus PTFE
Artikelnummer. 10544801
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Packungsgröße:
5 Meter
Artikelnummer. 10544801
Marke: Kartell™ 0390800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kartell™ klaren PTFE-Schläuche bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit und eignen sich daher für die meisten Flüssigkeiten unter Umgebungstemperaturbedingungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
  • Hoch widerstandsfähig gegen Säuren, Basen und Alkohole
  • Widerstehen Temperaturen bis zu 260 °C
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung 12 x 14 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 260 °C
Verpackungsmenge 1 Packung
Schlauchgröße 12 x 14 mm
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C