Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Etiketten aus transparentem Polyester für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern
Artikelnummer. 17877964
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5,08 x 39 mm
21 x 37 mm
49 x 11 mm
74 x 11 mm
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
300 Stück
Artikelnummer. 17877964
Marke: Brady™ 312058
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester-Etiketten für M611, M610 und M710
  • Raue Umgebungen - Stark haftender, dauerhafter Klebstoff für Edelstahl, pulverbeschichtete Metalle, lackierte Emaille und Kunststoffe unter allen Witterungsbedingungen
  • Technische Leistung - Beständig gegen UV-Licht, extreme Temperaturen, Kraftstoff und Öl, Entfetter und Reinigungsmittel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Transparent
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Outdoor Labels
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 74 x 11 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.91 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.43 in.
Breite (metrisch) 11 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 11 mm
Alternate Part Number M6-1-430-TL