Learn More
Fisherbrand™ Transparente PET-Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
Artikelnummer. 16184877 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Polyethylenschaum
Packungsgröße:
48 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16184877
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Design optimiert den Speicherplatz. Weithals, ideal für Feststoffe
  • Klar und transparent für eine einfache Probenidentifizierung
  • PET ist spannungsfrei- und stoßfest
  • Bietet einen guten Alkohol- und Lösungsmittelschutz
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 209 mm
Material PET
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 70 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm